安全性情報
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
別名:
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2OS
CAS番号:
分子量:
170.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-103-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
mp
216-220 °C
転移温度
flash point 300 °C
溶解性
1.1 g/L
かさ密度
159 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=[c]1[nH][c](cc([nH]1)CCC)=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI Key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3