安全性情報
8.22011
Sigma-Aldrich
Dehydroacetic acid
for synthesis
別名:
Dehydroacetic acid, 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O4
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
208-293-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.001 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
自己発火温度
336 °C
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
転移温度
flash point 157 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(=CC(=O)C(C1=O)C(=O)C)C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI Key
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F
引火点(℃)
157 °C