主要文書
8.21745
Sigma-Aldrich
trans-Decahydronaphthalene
for synthesis
別名:
trans-Decahydronaphthalene, trans-Decalin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18
CAS番号:
分子量:
138.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
207-771-4
蒸気圧
4.2 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
expl. lim.
0.7-4.9 % (v/v)
bp
185 °C/1008 hPa
mp
-32.5--31.5 °C
転移温度
flash point 54 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI Key
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.869 - 0.871
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup