主要文書
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
別名:
3-Dimethylaminobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-775-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
mp
149-152 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3