安全性情報
8.21215
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfone
(stabilised) for synthesis
別名:
Divinyl sulfone, Vinyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2=CH)2SO2
CAS番号:
分子量:
118.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
201-057-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.05 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
32 mg/kg LD50, oral (Rat)
22 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
234.3 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
転移温度
flash point 102 °C
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
InChI Key
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.177 - 1.181
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体