安全性情報
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
別名:
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiCl
CAS番号:
分子量:
150.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
213-615-6
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
280 °C
bp
144-145 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 30 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体