安全性情報
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
別名:
4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4SH
CAS番号:
分子量:
124.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
203-399-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
bp
195 °C/1013 hPa
mp
39-42 °C
転移温度
flash point 70 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類