安全性情報
8.21120
Sigma-Aldrich
2-Thiouracil
for synthesis
別名:
2-Thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2OS
CAS番号:
分子量:
128.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
205-508-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
自己発火温度
570 °C
mp
>300 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI Key
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Enhanced photocatalytic degradation using 2-Thiouracil:</strong> 2-Thiouracil is used obtained a carbonyl heterocycle-containing mesoporous carbon nitride photocatalyst (TCN) that demonstrated improved photocatalytic activity for environmental pollutant degradation, specifically for ciprofloxacin removal (Xu et al., 2023).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3