solid
mp
242-243 °C
溶解性
2.49 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3