安全性情報
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
別名:
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10
CAS番号:
分子量:
202.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-927-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
145.3 °C
転移温度
flash point 224 °C
密度
1.209 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
650 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI Key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
435.2 °F
引火点(℃)
224 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1