主要文書
8.21003
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-1-naphthylamine
for synthesis
別名:
N-Phenyl-1-naphthylamine, N-1-Naphthylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13N
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
201-983-0
蒸気圧
0.504 hPa ( 150 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
>500 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
224 °C/16 hPa
mp
56-60 °C
転移温度
flash point >200 °C
溶解性
0.003 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
InChI Key
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
> 200 °C