安全性情報
8.20832
Sigma-Aldrich
1-Methylpyrrole
for synthesis
別名:
1-Methylpyrrole, N-Methylpyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N
CAS番号:
分子量:
81.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-513-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °C
有効性
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.5 % (v/v)
pH
10.4 (10 °C, 10 g/L in H2O)
bp
111-113 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
転移温度
flash point 16 °C
溶解性
13 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[n]1(cccc1)C
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Systematic Assessment of the Catalytic Reactivity of Frustrated Lewis Pairs in CH Bond Activation: The article explores the FLP-catalyzed CH bond activation of 1-methylpyrrole, evaluating its catalytic performance (Y Guo, et al., 2023).
  • Design of a Mesoionic Janus-type Dicarbene: Research on 1-methylpyrrole with 4-bromoacetophenone for potential applications in synthetic chemistry (JN Leung, HV Huynh, 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.909 - 0.910
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体