安全性情報
8.20819
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2,4-pentanediol
for synthesis
別名:
2-Methyl-2,4-pentanediol, Hexylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O2
CAS番号:
分子量:
118.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-489-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C (DIN 51794)
有効性
3692 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9.9 % (v/v)
mp
-40 °C
転移温度
flash point 93 °C (DIN 51758)
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Pickering Emulsion Enhancement: A study explored the application of 2-Methyl-2,4-pentanediol in the formation of Pickering emulsions, showing how it enhances antioxidant and anti-aging activities when combined with basil extract, emphasizing its role in innovative cosmetic formulations (Rosdianto et al., 2023).
  • Improving Cement Hydration: The modification of alkali-activated slag by organic additives, including 2-Methyl-2,4-pentanediol was investigated, correlating the hydration process to the evolution of material properties, which has implications for construction materials technology (Bilek et al., 2023).
  • Impact on Skin Penetration: An investigation into the impact of 2-Methyl-2,4-pentanediol on stratum corneum lipids revealed its influence on the skin penetration of triamcinolone acetonide, underlining its importance in pharmaceutical formulations and dermal delivery systems (Sigg and Daniels, 2021).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.923
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8208192500:
8208190100:
IN28208192500:
8208199025:
8208190000:
IN28208190500:
8208191000:
8208199999:
試験成績書(COA)