安全性情報
1.08430
Supelco
Indicator buffer tablets
for measuring water hardness with the Titriplex®system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NB.21
product name
Indicator buffer tablets, for measuring water hardness with the Titriplex® system
形状
solid
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
titration: suitable
重量
≥0.20 g
保管温度
no temp limit
詳細
for the determination of water hardness with Titriplex® solutions
アナリシスノート
Weight (min): ≥ 0.20 g
Weight (max): ≤ 0.23 g
Disintegration time (at 25 °C): ≤ 150 s
Application test: conforms
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1