安全性情報
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
別名:
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
203-523-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
製品名
2-Methylpentane, for synthesis
蒸気圧
227 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
300 °C
expl. lim.
1.2-7.4 % (v/v)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-154 °C
転移温度
flash point -40 °C
溶解性
0.14 g/L
密度
0.65 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2