製品名
Isohexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸気圧
160-190 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
260 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
動粘度
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
転移温度
flash point -21 °C
溶解性
0.02 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Enantiomeric determination of tramadol and its main metabolite O-desmethyltramadol in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: Explores the role of isohexane in enhancing the enantioselective analysis of tramadol, which is critical for therapeutic drug monitoring and pharmacokinetic studies (Ceccato et al., 2000).
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-5.8 °F
引火点(℃)
-21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体