安全性情報
8.20774
Sigma-Aldrich
Ethyl methanesulfonate
for synthesis
別名:
Ethyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8O3S
CAS番号:
分子量:
124.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
200-536-7
蒸気圧
0.27 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
213-214 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 100 °C
密度
1.206 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体