Merck
8.20738
Sigma-Aldrich
Iodine monobromide
for synthesis
別名:
Iodine monobromide, Bromine iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BrI
CAS番号:
分子量:
206.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352307
EC Index Number:
232-159-9
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
bp
116 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
37-40 °C
密度
4.41 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
IBr
InChI
1S/BrI/c1-2
InChI Key
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Graphite Intercalation Compounds: Explores the thermoelectric power of graphite intercalation compounds with iodine monobromide, enhancing understanding of material properties for electronic applications (Kobayashia and Sugiharaa, 2019).
  • Liquid-Crystalline Complexes: Studies halogen-bonded liquid-crystalline complexes formed from iodine and interhalogens like iodine monobromide, which are significant for developing new materials with adjustable properties (McAllister et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3