安全性情報
8.20730
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
for synthesis
別名:
Iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5I
CAS番号:
分子量:
204.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
209-719-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.41 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-30 °C
転移温度
flash point 77 °C
溶解性
0.34 g/L (experimental)
密度
1.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体