安全性情報
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
別名:
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2S
CAS番号:
分子量:
102.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-506-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
240 °C/1010 hPa
mp
199 °C
転移温度
flash point 253 °C
溶解性
8 g/L
密度
1.4 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
750‑900 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI Key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質