安全性情報
8.20565
Sigma-Aldrich
2-Fluoroaniline
for synthesis
別名:
2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(F)C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
111.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
206-478-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
171-173 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
転移温度
flash point 60 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI Key
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体