主要文書
8.20524
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
for synthesis
別名:
N,N-Diphenylacetamide, Acetic acid diphenylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CON(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
208-277-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
mp
100-103 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI Key
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3