安全性情報
8.20502
Sigma-Aldrich
Cumene hydroperoxide
(80% solution in cumene) for synthesis
別名:
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352120
品質水準
形状
liquid
有効性
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
116 °C/20 hPa
mp
<-30 °C
転移温度
flash point 57 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): 82.0 - 87.0 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質