安全性情報
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
別名:
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6O2
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-977-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
120-125 °C (sublimed)
転移温度
flash point 141 °C
溶解性
0.09 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C=C1
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI Key
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
285.8 °F
引火点(℃)
141 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4