安全性情報
8.20359
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
(stabilised) for synthesis
別名:
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N3O3
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
202-936-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 100 °C)
品質水準
有効性
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
149-150 °C/3 hPa (decomposes)
mp
26-27 °C
転移温度
flash point 165-170 °C
密度
1.11 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI Key
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
347.9 °F
引火点(℃)
175.5 °C