安全性情報
8.20351
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
別名:
Crotonoyl chloride, Crotonic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCOCl
CAS番号:
分子量:
104.53
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
234-010-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
転移温度
flash point 40.5 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI Key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.9 °F
引火点(℃)
40.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体