アッセイ
≥97%
フォーム
powder
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;;+1;/p-1
InChI Key
BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (ex Hg): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物