安全性情報
8.20240
Sigma-Aldrich
tert-Butylbenzene
for synthesis
別名:
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H5
CAS番号:
分子量:
134.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-632-4
蒸気圧
1.33 hPa ( 13 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
445 °C
有効性
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-5.6 % (v/v)
mp
-58 °C
転移温度
flash point 44 °C
溶解性
29.5 mg/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体