Merck
8.18881
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
Silver tetrafluoroborate, Tetrafluoroboric acid silver salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgBF4
CAS番号:
分子量:
194.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
237-956-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
70-73 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ag][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
InChI Key
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3