グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
InChI Key
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483052-5G:4548173159393
483052-25G:4548173159386
483052-BULK:
483052-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.