蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
235 °C
有効性
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
転移温度
flash point 85 °C
密度
1.05 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体