蒸気圧
<5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
220 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3062 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v)
bp
195-197 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
転移温度
flash point 78 °C
密度
1.082 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.1 °F - closed cup
引火点(℃)
71.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体