主要文書
8.18797
Sigma-Aldrich
1,7-Octadiene
for synthesis
別名:
1,7-Octadiene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
110.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
223-054-9
蒸気圧
20 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
230 °C
有効性
20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10519 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-8.8 % (v/v)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
転移温度
flash point 5 °C
溶解性
0.08 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI Key
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.731 - 0.733
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
10 °C - closed cup