アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
mp
3 °C
転移温度
flash point 86 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体