安全性情報
8.18793
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
for synthesis
別名:
2-Nonanol, Heptyl methyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
144.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
211-065-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
mp
-35 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CCCCCCC)C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体