安全性情報
8.18784
Sigma-Aldrich
3-Nonanol
for synthesis
別名:
3-Nonanol, Ethyl hexyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
144.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
210-850-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
bp
192-194 °C
転移温度
flash point 96 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Nonanol for synthesis. CAS No. 624-51-1, EC Number 210-850-6.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体