主要文書
8.22051
Sigma-Aldrich
1-Eicosanol
for synthesis
別名:
1-Eicosanol, Arachyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)19OH
CAS番号:
分子量:
298.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
211-119-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
245 °C
動粘度
8 cSt(80 °C)
mp
65 °C
転移温度
flash point 195 °C
密度
0.911 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI Key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
381.2 °F - open cup
引火点(℃)
194 °C - open cup
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1