主要文書
8.07680
Sigma-Aldrich
Stearyl alcohol
for synthesis
別名:
Stearyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H38O
CAS番号:
分子量:
270.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-017-6
NACRES:
NA.22
bp:
330-360 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
scales
自己発火温度
230 °C (DIN 51794)
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
55-60 °C
転移温度
flash point 195 °C
密度
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI Key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
383.0 °F
引火点(℃)
195 °C