主要文書
8.18704
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol
for synthesis
別名:
Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15OH
CAS番号:
分子量:
242.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
253-149-0
NACRES:
NA.22
bp:
305-330 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
235 °C (DIN 51794)
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
305-330 °C/1013 hPa
mp
46-52 °C
転移温度
flash point 155 °C (DIN 51758)
溶解性
<0.0001 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 50 °C
かさ密度
410‑450 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg