安全性情報
8.18682
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-ethanol
for synthesis
別名:
Thiophene-2-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8OS
CAS番号:
分子量:
128.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
226-452-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
転移温度
flash point 105 °C
密度
1.15 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI Key
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体