蒸気圧
0.05 hPa
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
有効性
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
89-90 °C/5 hPa
mp
-40.0 °C
転移温度
flash point 91 °C
密度
1.072 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI Key
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体