安全性情報
8.18534
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
for synthesis
別名:
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
223-743-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥88.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
58 °C/17 hPa
転移温度
flash point 44 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
InChI Key
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体