安全性情報
8.18492
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
別名:
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
250-184-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
転移温度
flash point 71 °C
密度
1.04 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2