主要文書
8.18424
Sigma-Aldrich
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
for synthesis
別名:
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5N(CH3)2C16H33Br
CAS番号:
分子量:
378.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
204-672-8
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
178-186 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(CC)(C)C
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • Heavy metal removal from industrial effluents: Ethylhexadecyldimethylammonium bromide is utilized as an ionic solid impregnated in chitosan for the effective removal of heavy metals like Cd(II) and Hg(II) from industrial effluents. This application underscores its potential in environmental cleanup and wastewater treatment technologies (Shekhawat et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3