安全性情報
8.08159
Sigma-Aldrich
Thiophenol
別名:
Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.7 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
450 °C
有効性
46.2 mg/kg LD50, oral (rat)
134 mg/kg LD50, skin (rabbit)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
168.3 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
転移温度
flash point 50 °C
溶解性
0.94 g/L
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
関連するカテゴリー
詳細
for synthesis
アプリケーション
Thiophenol for synthesis. CAS 108-98-5, pH 5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution).
保管および安定性
Store below +30°C.
アナリシスノート
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.077 - 1.079
Identity (IR):passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.