安全性情報
8.18017
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine
for synthesis
別名:
Cyclopropylamine, Aminocyclopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7N
CAS番号:
分子量:
57.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
212-142-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
275 °C
有効性
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-10 °C
転移温度
flash point 1 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI Key
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体