Merck
8.17034
SAFC
ドデシル硫酸ナトリウム
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
医薬品製造
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-788-1
認証
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
テクニック
API processing | nano-milling: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C (lit.)
転移温度
flash point >150 °C
溶解性
>130 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
陰イオン界面活性剤
Sodium dodecyl sulfate is an anionic surfactant used in a wide variety of pharmaceutical and cosmetic formulations, mainly as surfactant or emulsifying agent in semi-solid formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E8170341000:
8170340000:
8.17034.1000.BWT:
CO1E8170342500:
8170341000:
8170341003:
CO1E8170349020:
8170342500:
8170349020:
8170342500BWT:
8170349999:
試験成績書(COA)