主要文書
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
別名:
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O2
CAS番号:
分子量:
188.22
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-228-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
solid
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
InChI Key
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3