主要文書
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
別名:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
207-930-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
mp
91-94 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3