主要文書
8.14779
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine 4-oxide
(50% solution in water) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352119
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
有効性
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
100 °C
mp
-70 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (ex N): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1